Learn More
2-(2-Ethoxyphenyl)-5-methyl-7-propyl-imidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-4(1H)-thion, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-(2-Ethoxyphenyl)-5-methyl-7-propyl-imidazo[5,1-f][1,2,4]triazine-4(1H)-thione |
| CAS | 912576-44-4 |
| Summenformel | C17H20N4OS |
| Menge | 5 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C17H20N4OS/c1-4-8-14-18-11(3)15-17(23)19-16(20-21(14)15)12-9-6-7-10-13(12)22-5-2/h6-7,9-10H,4-5,8H2,1-3H3,(H,19,20,23) |
| SMILES | S=C(N1)C2=C(C)N=C(CCC)N2N=C1C3=CC=CC=C3OCC |
| IUPAC-Name | 2-(2-Ethoxyphenyl)-5-methyl-7-propylimidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-4(3H)-thion |
| Molekulargewicht (g/mol) | 328.43 |
| Formelmasse | 328.14 |