Learn More
2-[2-(Ethylamino)ethoxy]ethan-1-ol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-[2-(Ethylamino)ethoxy]ethan-1-ol |
| CAS | 106007-99-2 |
| Summenformel | C6H15NO2 |
| Menge | 100 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H15NO2/c1-2-7-3-5-9-6-4-8/h7-8H,2-6H2,1H3 |
| SMILES | CCNCCOCCO |
| IUPAC-Name | 2-[2-(Ethylamino)ethoxy]ethanol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 133.19 |
| Formelmasse | 133.1103 |