Learn More
2-(2 -Fluorophenoxy)Ethylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 2-(2-Fluorophenoxy)ethylamine |
| Menge | 250 mg |
| UN-Nummer | UN2735 |
| Empfindlichkeit | Air Sensitive |
| Formelmasse | 155.17 |
| Reinheit (%) | 97% |