Learn More
2-(2-Fluorphenyl)-pyrrolidin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
2-(2-Fluorophenyl)pyrrolidine is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
2-(2-Fluorphenyl)pyrrolidin ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Im Tiefkühlgerät bei (-20° C) lagern. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl, trocken und an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-(2-Fluorophenyl)pyrrolidine |
| Farbe | Farblos |
| Menge | 250 mg |
| Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
| Formelmasse | 165.21 |
| Reinheit (%) | 95% |
| Physikalische Form | Flüssigkeit |