Learn More
2-(2-Formamidothiazol-4-yl)essigsäure-13C,15N2, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-(2-Formamidothiazol-4-yl)acetic Acid-13C,15N2 |
| Summenformel | 13C C5 H6 15N2 O3 S |
| Menge | 25 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H6N2O3S/c9-3-7-6-8-4(2-12-6)1-5(10)11/h2-3H,1H2,(H,10,11)(H,7,8,9)/i6+1,7+1,8+1 |
| SMILES | OC(=O)Cc1cs[13c]([15NH]C=O)[15n]1 |
| IUPAC-Name | 2-[2-(Formyl(15N)amino)-(213C,315N)1,3-thiazol-4-yl]essigsäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 189.168 |
| Formelmasse | 189.007 |