Learn More
2,2'-Furil, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11488336
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11488336 100 g 100 Gramm
11468336 5 g 5 Gramm
11478336 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11488336 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15386.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 492-94-4 | C10H6O4 | 190.154 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 492-94-4
Summenformel C10H6O4
Molekulargewicht (g/mol) 190.154
MDL-Nummer MFCD00003241
InChI-Schlüssel SXPUVBFQXJHYNS-UHFFFAOYSA-N
Synonym furil, alpha-furil, bipyromucyl, 2,2'-furil, bipryomucyl, di-2-furylglyoxal, difuranylglyoxal, ethanedione, di-2-furanyl, di-2-furanylethanedione, a-furil
PubChem CID 68119
IUPAC-Name 1,2-Bis(furan-2-yl)ethan-1,2-Dion
SMILES C1=COC(=C1)C(=O)C(=O)C2=CC=CO2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2'-Furil
Schmelzpunkt 162°C to 165°C
Menge 100 g
Beilstein 383882
Formelmasse 190.15
Reinheit (%) 98%