Learn More
2-(2-Furyl)-1,3-diphenylimidazolidin, 96 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-(2-Furyl)-1,3-diphenylimidazolidine |
| Schmelzpunkt | 129°C to 131°C |
| Menge | 250 mg |
| Formelmasse | 290.37 |
| Reinheit (%) | 96% |