Learn More
2-[(2-Hydroxybenzoyl)oxy]benzoesäure (Salicylsalicylsäure), Mikromol™
Artikelnummer. 17984196
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17984196 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17984196 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0133.030250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
2-[(2-Hydroxybenzoyl)oxy]benzoesäure (Salicylsalicylsäure)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-[(2-Hydroxybenzoyl)oxy]benzoic Acid (Salicylsalicylic Acid)
CAS 552-94-3
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 2-[(2-Hydroxybenzoyl)oxy]benzoic Acid (Salicylsalicylic Acid)
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C14 H10 O5
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Acetylsalicylic Acid Imp. E (EP), Carbasalate Calcium Imp. D (EP), Carbasalate Imp. D (EP), 2-[(2-Hydroxybenzoyl)oxy]benzoic Acid, Salicylsalicylic Acid, Acetylsalicylic Acid Impurity E, Carbasalate Calcium Impurity D
InChI-Formel InChI=1S/C14H10O5/c15-11-7-3-1-5-9(11)14(18)19-12-8-4-2-6-10(12)13(16)17/h1-8,15H,(H,16,17)
SMILES OC(=O)c1ccccc1OC(=O)c2ccccc2O
IUPAC-Name 2-(2-Hydroxybenzoyl)oxybenzoesäure
Molekulargewicht (g/mol) 258.23
Menge 250 mg
Formelmasse 258,0528 g/mol