Learn More
2-(2-Hydroxyethyl)pyridin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11485607
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11485607 100 g 100 Gramm
11495607 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11485607 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23579.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
2-(2-Hydroxyethyl)pyridine is a metabolite of the anti-vertigo drug Betahistine. It acts as a reagent for protection of the 5'-phosphate of nucleotides as 2-pyridylethyl (Pet) esters. It is used for carboxyl protection of amino acids. It is also used to cleave such groups as Boc and Fmoc, and also to hydrogenolysis. It was used to prepare mononuclear nickel(II) acetate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-(2-Hydroxyethyl)pyridin ist ein Metabolit des Überlkeitsmedikaments Betahistin. Es dient als Reagenz zum Schutz des 5′-Phosphats von Nukleotiden als 2-Pyridylethyl-(pet)-ester. Es wird für den Carboxylschutz von Aminosäuren verwendet. Es wird auch zur Spaltung von Gruppen wie Boc und Fmoc sowie zur Hydrogenolyse verwendet. Es wurde zur Herstellung von Mononuklearnickel-(II)-acetat verwendet.
Löslichkeit
Schwer löslich in Chloroform und Methanol.
Hinweise
Hygroskopisch. Unter trockenem Inertgas lagern. Von Feuchtigkeit, starken Basen und Oxidationsmitteln fernhalten. Vor Feuchtigkeit und Wasser schützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 103-74-2
Summenformel C7H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 123.155
MDL-Nummer MFCD00006364
InChI-Schlüssel BXGYBSJAZFGIPX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-pyridineethanol, 2-2-hydroxyethyl pyridine, 2-2-pyridyl ethanol, pyridine-2-ethanol, 2-pyridin-2-yl ethan-1-ol, 2-pyridin-2-yl ethanol, 2-pyridinethanol, 2-pyridylethanol, 2-pyridine ethanol, 2-beta-hydroxyethyl pyridine
PubChem CID 7675
IUPAC-Name 2-Pyridin-2-ylethanol
SMILES C1=CC=NC(=C1)CCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(2-Hydroxyethyl)pyridine
Schmelzpunkt -8°C
Dichte 1.095
Siedepunkt 235°C to 238°C
Flammpunkt 117°C (243°F)
Brechungsindex 1.537
Menge 100 g
Beilstein 111205
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in Chloroform (Slightly),Methanol (Slightly).
Formelmasse 123.16
Reinheit (%) 99%