Learn More
2-(2-Hydroxyethyl)pyridin 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10246060 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10246060 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10246060 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 156340050
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 103-74-2
MDL-Nummer MFCD00006364
InChI-Schlüssel BXGYBSJAZFGIPX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-pyridineethanol, 2-2-hydroxyethyl pyridine, 2-2-pyridyl ethanol, pyridine-2-ethanol, 2-pyridin-2-yl ethan-1-ol, 2-pyridin-2-yl ethanol, 2-pyridinethanol, 2-pyridylethanol, 2-pyridine ethanol, 2-beta-hydroxyethyl pyridine
PubChem CID 7675
IUPAC-Name 2-Pyridin-2-ylethanol
SMILES C1=CC=NC(=C1)CCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(2-Hydroxyethyl)pyridine
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Gelb bis Braun
Dichte 1.0900g/mL
Siedepunkt 235°C to 238°C
Flammpunkt 92°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C7H9NO
Strukturformel (C5H4N)CH2CH2OH
Brechungsindex 1.5350 to 1.537
Menge 5 g
Beilstein 21, 50
Fieser 12,416
Relative Dichte 1.09
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: freely soluble
Molekulargewicht (g/mol) 123.15
Viskosität 40 mPa.s (20°C)
Formelmasse 123.15
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-(2-Hydroxyethyl)pyridine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO– Nur für Forschungszwecke