Learn More
2-(2-Hydroxyphenyl)Acetamid (~90 %), TRC
Artikelnummer. 30395236
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
50 mg
250 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30395236 25 mg -
30397890 250 mg -
30401534 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30395236 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH10058825MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22446-40-8
Summenformel C8H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 151.16
IUPAC-Name 2-(2-Hydroxyphenyl)acetamid
SMILES NC(=O)Cc1ccccc1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(2-Hydroxyphenyl)acetamide
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C8H9NO2/c9-8(11)5-6-3-1-2-4-7(6)10/h1-4,10H,5H2,(H2,9,11)
Formelmasse 151.0633