Learn More
2,2'-Iminodiethanol (Diethanolamin), Mikromol™
Artikelnummer. 17961526
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17961526 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17961526 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM1204.020100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
2,2'-Iminodiethanol (Diethanolamin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethanolamine
CAS 111-42-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Diethanolamine
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C4 H11 N O2
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 2,2'-Iminobisethanol, Ethanol, 2,2'-iminodi- (8CI), 2,2'-Azanediyldiethanol, 2,2'-Dihydroxydiethylamine, 2,2'-Iminobis[ethanol], 2,2'-Iminodi-1-ethanol, 2,2'-Iminodiethanol, 2-[(2-Hydroxyethyl)amino]ethanol, Bis(2-hydroxyethyl)amine, Bis(hydroxyethyl)amine, DEA, DEA 80, DEAO-LF, DEOA LF, Dabco DEOA-LF, Di(2-hydroxyethyl)amine, Di(β-hydroxyethyl)amine, Diethanolamine, Diethanolamine 80, Diolamine, Iminodiethanol, N,N-Bis(2-hydroxyethyl)amine, N,N-Di(2-hydroxyethyl)amine, N,N-Diethanolamine, NSC 4959, Niax DEOA-LF, Tegoamin DEOA 85
InChI-Formel InChI=1S/C4H11NO2/c6-3-1-5-2-4-7/h5-7H,1-4H2
SMILES OCCNCCO
IUPAC-Name 2-(2-hydroxyethylamino)ethanol
Molekulargewicht (g/mol) 105.14
Menge 100 mg
Formelmasse 105,079 g/mol