missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

USP8 Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 1E12E3, Proteintech

Artikelnummer. 16849885 Alle ansehen Proteintech Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
20 μL
150 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16849885 20 μL 20 Mikroliter
16839885 150 μL 150 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16849885 Lieferant Proteintech Lieferanten-Nr. 673211IG20UL
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

The USP8 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human USP8. This antibody recognizes human, mouse antigen. The USP8 antibody has been validated for the following applications: IF, IHC, WB, ELISA analysis.

Spezifikation

Antigen USP8
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon 1E12E3
Konzentration 1000 μg/mL
Konjugat Unconjugated
Wirtsspezies Mouse
Menge 20 μL
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 9101
Zielspezies Human, Mouse
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.