Learn More
2-(2-Methoxyphenoxy)ethylaminhydrochlorid, Mikromol™
Beschreibung
2-(2-Methoxyphenoxy)ethylaminhydrochlorid
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-(2-Methoxyphenoxy)ethylamine Hydrochloride |
| CAS | 64464-07-9 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 2-(2-Methoxyphenoxy)ethylamine Hydrochloride |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C9 H13 N O2 . Cl H |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | 2-(2-Methoxyphenoxy)-ethanamine hydrochloride, 2-(o-Methoxyphenoxy)-ethylamine hydrochloride, 2-(2-Methoxyphenoxy)ethylamine Hydrochloride, Carvedilol Related Compound E as Hydrochloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H13NO2.ClH/c1-11-8-4-2-3-5-9(8)12-7-6-10;/h2-5H,6-7,10H2,1H3;1H |
| SMILES | Cl.COc1ccccc1OCCN |
| IUPAC-Name | 2-(2-Methoxyphenoxy)ethanamin;hydrochlorid |
| Mehr anzeigen |