Learn More
2-(2-Methoxyphenoxy)Ethylamin Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30012087
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30012087 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30012087 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM2656501G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(2-Methoxyphenoxy)ethylamine Hydrochloride
CAS 64464-07-9
Summenformel C9 H13 N O2 . Cl H
Menge 1 g
Synonym 2-(2-Methoxyphenoxy)-ethanamine hydrochloride, 2-(o-Methoxyphenoxy)-ethylamine hydrochloride, 2-(2-Methoxyphenoxy)ethylamine Hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C9H13NO2.ClH/c1-11-8-4-2-3-5-9(8)12-7-6-10;/h2-5H,6-7,10H2,1H3;1H
SMILES Cl.COc1ccccc1OCCN
IUPAC-Name 2-(2-Methoxyphenoxy)Ethanamin; Hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 203.67
Formelmasse 203.0713