Learn More
2-(2-Methoxyphenyl)thioacetamid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15474137
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15474137 1 g 1 Gramm
15484137 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15474137 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H31541.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1053656-06-6
Summenformel C9H11NOS
Molekulargewicht (g/mol) 181.253
MDL-Nummer MFCD09757577
InChI-Schlüssel DIECFUUYDGQVBU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-methoxyphenyl thioacetamide, 2-2-methoxyphenyl ethanethioamide, 1-amino-2-2-methoxyphenyl ethane-1-thione
PubChem CID 14718040
IUPAC-Name 2-(2-Methoxyphenyl)ethanthioamid
SMILES COC1=CC=CC=C1CC(=S)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(2-Methoxyphenyl)thioacetamide
Schmelzpunkt 86°C to 89°C
Menge 1 g
Formelmasse 181.27
Reinheit (%) 97%