Learn More
2-(2-Methyl-1,3-Thiazol-4-yl)anilin, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10285794
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10285794 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10576704 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10285794 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC68414CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 305811-38-5
Summenformel C10H10N2S
Molekulargewicht (g/mol) 190.264
MDL-Nummer MFCD09965287
InChI-Schlüssel AJFBHXXQTQAILP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl aniline, 2-2-methyl-4-thiazolyl aniline, 2-2-methylthiazol-4-yl aniline, 2-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl phenylamine, 2-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl phenyl amine
PubChem CID 22493281
IUPAC-Name 2-(2-Methyl-1,3-Thiazol-4-yl)Anilin
SMILES CC1=NC(=CS1)C2=CC=CC=C2N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(2-Methyl-1, 3-thiazol-4-yl)aniline
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 190.27
Reinheit (%) 95%
Name des Produkts
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.