Learn More
2-(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)-benzoesäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10411884
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10411884 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10182934 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10411884 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC68401CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 65032-66-8
Summenformel C11H9NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 219.258
MDL-Nummer MFCD09879980
InChI-Schlüssel BNRSCIXYHUTATP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl benzoic acid, benzoic acid,2-2-methyl-4-thiazolyl, 2-2-methylthiazol-4-yl benzoic acid, 2-2-methyl-thiazol-4-yl-benzoic acid, 4-2-carboxyphenyl-2-methyl-1,3-thiazole
PubChem CID 12384552
IUPAC-Name 2-(2-Methyl-1,3-Thiazol-4-yl)Benzoesäure
SMILES CC1=NC(=CS1)C2=CC=CC=C2C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(2-Methyl-1, 3-thiazol-4-yl)benzoic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 219.26
Reinheit (%) 97%