Learn More
2-(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)-ethanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10225414
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10225414 250 mg 250 Milligramm
10001534 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10225414 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC54609CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 121357-04-8
Summenformel C6H9NOS
Molekulargewicht (g/mol) 143.204
InChI-Schlüssel REKVZAFNJAMAQL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl ethanol, 2-2-methylthiazol-4-yl ethanol, 2-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl ethan-1-ol, 4-thiazoleethanol,2-methyl, 2-2-methyl-4-thiazolyl ethanol, acmc-20duqt, 2-methyl-4-thiazoleethanol, 2-methylthiazole-4-ethanol, 4-hydroxyethyl-2-methyl-1,3-thiazole
PubChem CID 19876739
IUPAC-Name 2-(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)ethanol
SMILES CC1=NC(=CS1)CCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(2-Methyl-1, 3-thiazol-4-yl)ethanol
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 250 mg
Formelmasse 143.21