Learn More
2-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)-benzoesäure, tech., Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10738055
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10738055 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10255884 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10738055 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC61201CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 159589-71-6
Summenformel C11H10N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 202.21
MDL-Nummer MFCD09065012
InChI-Schlüssel PDOVVVXGESUKQF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 24229636
IUPAC-Name 2-(2-Methylimidazol-1-yl)Benzoesäure
SMILES CC1=NC=CN1C1=CC=CC=C1C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)benzoic acid
CAS Min. % 80.0
CAS Max. % 100.0
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Synonym 2-2-methyl-1h-imidazol-1-yl benzoic acid, 2-2-methylimidazol-1-yl benzoic acid, 2-2-methylimidazolyl benzoic acid, 2-2-methyl-1h-imidazole-1-yl benzoic acid, benzoic acid,2-2-methyl-1h-imidazol-1-yl, benzoic acid, 2-2-methyl-1h-imidazol-1-yl
Formelmasse 202.21
Reinheit (%) Tech.
Güte Technisch