Learn More
2-(2-Methyl-3-nitrophenyl)essigsäure, Mikromol™
Artikelnummer. 30049451
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30049451 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30049451 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0331.030025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
2-(2-Methyl-3-nitrophenyl)essigsäure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-(2-Methyl-3-nitrophenyl)acetic Acid
CAS 23876-15-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 2-(2-Methyl-3-nitrophenyl)acetic Acid
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C9 H9 N O4
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym (2-Methyl-3-nitrophenyl)acetic Acid, 2-(2-methyl-3-nitro-phenyl)acetic acid
InChI-Formel InChI=1S/C9H9NO4/c1-6-7(5-9(11)12)3-2-4-8(6)10(13)14/h2-4H,5H2,1H3,(H,11,12)
SMILES Cc1c(CC(=O)O)cccc1[N+](=O)[O-]
IUPAC-Name 2-(2-Methyl-3-nitrophenyl)essigsäure
Molekulargewicht (g/mol) 195.1721
Menge 25 mg
Formelmasse 195,0532 g/mol