Learn More
2-(2-Methyl-4-thiazolyl)-phenol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11355459
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11355459 250 mg 250 Milligramm
11365459 1 g 1 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11355459
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H50431.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 160241-65-6
Summenformel C10H9NOS
Molekulargewicht (g/mol) 191.248
MDL-Nummer MFCD00665949
InChI-Schlüssel LYLPLPWQCLBGHW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-methylthiazol-4-yl phenol, 2-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl phenol, 2-2-methyl-4-thiazolyl phenol, acmc-1c1by, phenol,2-2-methyl-4-thiazolyl, 2-2-methyl-thiazol-4-yl-phenol
PubChem CID 18801453
IUPAC-Name 2-(2-methyl-1,3-thiazol-4-yl)phenol
SMILES CC1=NC(=CS1)C2=CC=CC=C2O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(2-Methyl-4-thiazolyl)phenol
Schmelzpunkt 61°C to 64°C
Menge 250 mg
Formelmasse 191.25
Reinheit (%) 97%