Learn More
2-(2-Methyl-5-nitro-1H-imidazol-1-yl)essigsäure, LoGiCal
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-(2-Methyl-5-nitro-1H-imidazol-1-yl)acetic Acid |
| CAS | 1010-93-1 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 2-(2-Methyl-5-nitro-1H-imidazol-1-yl)acetic Acid |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C6 H7 N3 O4 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | 2-(2-Methyl-5-nitro-1H-imidazol-1-yl)acetic Acid, Metronidazole Imp. G (EP), 2-Methyl-5-nitro-1H-imidazole-1-acetic acid, 1-De(2-hydroxyethyl)metronidazole-1-acetic acid, 2-Methyl-5-nitroimidazol-1-ylacetic acid, 2-Methyl-5-nitroimidazole-1-acetic acid, Metronidazoleacetic acid, Metronidazole Impurity G |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H7N3O4/c1-4-7-2-5(9(12)13)8(4)3-6(10)11/h2H,3H2,1H3,(H,10,11) |
| Lösungstyp | Unverdünnt |
| SMILES | Cc1ncc([N+](=O)[O-])n1CC(=O)O |
| Mehr anzeigen |