Learn More
2-(2-Methyl-5-nitro-1H-imidazol-1-yl)essigsäure, Mikromol™
Artikelnummer. 17960596
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17960596 25 mg 25 Milligramm
17944026 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17960596 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0012.090025
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
2-(2-Methyl-5-nitro-1H-imidazol-1-yl)essigsäure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(2-Methyl-5-nitro-1H-imidazol-1-yl)acetic Acid
CAS 1010-93-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 2-(2-Methyl-5-nitro-1H-imidazol-1-yl)acetic Acid
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C6 H7 N3 O4
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym 2-(2-Methyl-5-nitro-1H-imidazol-1-yl)acetic Acid, Metronidazole Imp. G (EP), 2-Methyl-5-nitro-1H-imidazole-1-acetic acid, 1-De(2-hydroxyethyl)metronidazole-1-acetic acid, 2-Methyl-5-nitroimidazol-1-ylacetic acid, 2-Methyl-5-nitroimidazole-1-acetic acid, Metronidazoleacetic acid, Metronidazole Impurity G
InChI-Formel InChI=1S/C6H7N3O4/c1-4-7-2-5(9(12)13)8(4)3-6(10)11/h2H,3H2,1H3,(H,10,11)
SMILES Cc1ncc([N+](=O)[O-])n1CC(=O)O
IUPAC-Name 2-(2-Methyl-5-nitroimidazol-1-yl)essigsäure
Molekulargewicht (g/mol) 185.14
Menge 25 mg
Formelmasse 185.0437 g/mol