Learn More
2-(2-n-Butoxyethoxy)ethylacetat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11473077
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mL
1000 mL
Packungsgröße:
1000 Milliliter
250 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11473077 250 mL 250 Milliliter
11463077 1000 mL 1000 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11473077 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16065.AK
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 124-17-4 | C10H20O4 | 204.266 g/mol
2-(2-n-Butoxyethoxy)ethyl acetate is widely used in high-grade paints for car, TV, freezer and plane. It is used as a solvent for enhancement of coating's characters in the coating industry. It is also used as a cleaning and furnishing care product.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-(2-n-Butoxyethoxy)ethylacetat wird häufig in hochwertigen Farben für Autos, Fernsehgeräte, Tiefkühlgeräte und Flugzeuge verwendet. Verwendung als Lösungsmittel zur Verbesserung der Beschaffenheit der Beschichtung in der Beschichtungsindustrie. Verwendung zudem als Reinigungs- und Möbelpflegeprodukt.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Aceton, Ethylether, Ethanol und den meisten organischen Flüssigkeiten.
Hinweise
Licht- und wärmeempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Säuren und starken Basen. Den Behälter dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 124-17-4
Summenformel C10H20O4
Molekulargewicht (g/mol) 204.266
MDL-Nummer MFCD00009458
InChI-Schlüssel VXQBJTKSVGFQOL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-butoxyethoxy ethyl acetate, butoxyethoxyethyl acetate, diethylene glycol monobutyl ether acetate, butyl diglycol acetate, butyl carbitol acetate, ektasolve db acetate, 2-2-butoxyethoxy ethanol acetate, butyl diethylene glycol acetate, butylkarbitolacetat, diglycol monobutyl ether acetate
PubChem CID 31288
IUPAC-Name 2-(2-Butoxyethoxy)ethylacetat
SMILES CCCCOCCOCCOC(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(2-n-Butoxyethoxy)ethyl acetate
Schmelzpunkt -32°C
Dichte 0.977
Siedepunkt 237°C to 241°C
Flammpunkt 115°C (239°F)
Prozentgehaltsbereich 98%
Brechungsindex 1.426
Menge 250 mL
Beilstein 1771533
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,acetone,ethyl ether,ethanol and most organic liquids.
Formelmasse 204.27
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit