Learn More
2,2'-Oxybis(ethylamin), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4510389 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10235671 1 g Glasflasche 1 Gramm
11925281 5 g Glasflasche 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10235671
Marke: Thermo Scientific Acros 275840010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 2752-17-2 | C4H12N2O | 104.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2752-17-2
Summenformel C4H12N2O
Molekulargewicht (g/mol) 104.15
MDL-Nummer MFCD00466591
InChI-Schlüssel GXVUZYLYWKWJIM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2'-oxydiethanamine, 1,5-diamino-3-oxapentane, 2,2'-oxybis ethylamine, 2-2-aminoethoxy ethanamine, ethanamine, 2,2'-oxybis, bis 2-aminoethyl ether, aminoethyl ether, 2,2'-diaminodiethyl ether, unii-ffw1773zz6, 2,2'-oxydiethylamine
PubChem CID 75982
IUPAC-Name 2-(2-Aminoethoxy)ethanamin
SMILES NCCOCCN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 2'-Oxybis(ethylamine)
Farbe Farblos
Dichte 0.9610g/mL
Siedepunkt 69.0°C to 71.0°C (15.0 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel NH2CH2CH2OCH2CH2NH2
Brechungsindex 1.4550 to 1.4580
Menge 1 g
Beilstein 04,IV,1414
Relative Dichte 0.961
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol,chloroform
Formelmasse 104.15
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,2``-Oxybis(ethylamine)
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.