Learn More
2,2'-Oxydiethanol, Mikromol™
Artikelnummer. 17943686
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17943686 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17943686 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0105.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
2,2'-Oxydiethanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2'-Oxydiethanol
CAS 111-46-6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 2,2'-Oxydiethanol
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C4 H10 O3
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 2,2'-Oxydiethanol, Etofenamate Imp. F (EP), Etofenamate Impurity F, Glycerol Impurity A
InChI-Formel InChI=1S/C4H10O3/c5-1-3-7-4-2-6/h5-6H,1-4H2
SMILES OCCOCCO
IUPAC-Name 2-(2-Hydroxyethoxy)Ethanol
Molekulargewicht (g/mol) 106.12
Menge 100 mg
Formelmasse 106,063 g/mol