Learn More
[2.2]Paracyclophan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11410671
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11410671 5 g 5 Gramm
11400671 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11410671 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20136.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1633-22-3 | C16H16 | 208.304 g/mol
2,2]-Paracyclophane is the raw material for the synthesis of parylene which is widely used in microelectronic integrated circuit.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,2]-Paracyclophan ist der Rohstoff für die Synthese von Parylen, das in mikroelektronischen integrierten Schaltungen weit verbreitet ist.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1633-22-3
Summenformel C16H16
Molekulargewicht (g/mol) 208.304
MDL-Nummer MFCD00003707
InChI-Schlüssel OOLUVSIJOMLOCB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2.2 paracyclophane, di-p-xylylene, di-1,4-xylylene, paracyclophane, cyclobis benzene-1,4-dimethylene, tricyclo 8,2,2,24,7 hexadeca-4,6,10,12,13,15-hexaene, 2.2-paracyclophane, tricyclo 8.2.2.24,7 hexadeca-4,6,10,12,13,15-hexaene, 2,2-paracyclophane
PubChem CID 74210
SMILES C1CC2=CC=C(CCC3=CC=C1C=C3)C=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material [2.2]Paracyclophane
Schmelzpunkt 283°C to 288°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 5 g
Beilstein 1910888
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 208.3
Reinheit (%) 99%