Learn More
2-[(2-Phenoxyethyl)thio]Essigsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-[(2-Phenoxyethyl)thio]acetic acid |
| CAS Min. % | 97.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Strukturformel | C6H5O(CH2)2SCH2CO2H |
| Menge | 1 g |
| Formelmasse | 212.27 |
| Reinheit (%) | 97% |