Learn More
2-[2-(Piperazin-1-yl)ethoxy]ethanol, Mikromol™
Artikelnummer. 30050373
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30050373 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30050373 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM1130.19
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
2-[2-(Piperazin-1-yl)ethoxy]ethanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Chemischer Name oder Material 1-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl]piperazine
CAS 13349-82-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 1-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl]piperazine
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C8 H18 N2 O2
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 2-[2-(1-Piperazinyl)ethoxy]ethanol, 1-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl]piperazine, 1-[2-[(2-Hydroxyethyl)oxy]ethyl]piperazine, 2-[2-(1-Piperazinyl)ethoxy]ethanol, N-Hydroxyethoxyethylpiperazine
InChI-Formel InChI=1S/C8H18N2O2/c11-6-8-12-7-5-10-3-1-9-2-4-10/h9,11H,1-8H2
SMILES OCCOCCN1CCNCC1
IUPAC-Name 2-(2-Piperazin-1-ylethoxy)ethanol
Molekulargewicht (g/mol) 174.24
Menge 100 mg
Formelmasse 174,1368 g/mol
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.