Learn More
2,2'-Sulfinyldiethanol, TRC
Artikelnummer. 30412503
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30412503 1 g
30412522 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30412503 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS7335101G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3085-45-8
Summenformel C4 H10 O3 S
Molekulargewicht (g/mol) 138.19
Synonym 2,2'-Sulfinyldiethanol, Beta,beta'-Dihydroxydiethyl sulphoxide, ethanol, 2,2'sulfinylbis-
IUPAC-Name 2-(2-Hydroxyethylsulfinyl)ethanol
SMILES OCCS(=O)CCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thiodiglycol sulfoxide (unlabelled)
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C4H10O3S/c5-1-3-8(7)4-2-6/h5-6H,1-4H2
Formelmasse 138.0351