Learn More
2,2'-Thenoin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11470528
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11470528
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B24671.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 27761-02-0
Summenformel C10H8O2S2
Molekulargewicht (g/mol) 224.292
MDL-Nummer MFCD00022505
InChI-Schlüssel OGWZIOZTPNLTCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2'-thenoin, 2-hydroxy-1,2-di-2-thienylethanone, 2-hydroxy-1,2-di 2-thienyl ethan-1-one, 2-hydroxy-1,2-bis thiophen-2-yl ethan-1-one, 2-hydroxy-1,2-di thiophen-2-yl ethanone, 2-hydroxy-1,2-bis thiophen-2-yl ethanone, maybridge1_002119, 1,2-dithien-2-ylhydroxyethanone, 2-hydroxy-1,2-dithien-2-ylethanone, alpha-hydroxy-2-thenyl 2-thienyl ketone
PubChem CID 2734800
IUPAC-Name 2-Hydroxy-1,2-Dithiophen-2-ylethan
SMILES C1=CSC(=C1)C(C(=O)C2=CC=CS2)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2'-Thenoin
Schmelzpunkt 104°C to 107°C
Menge 1 g
Formelmasse 224.29
Reinheit (%) 97%