Learn More
2-(2-Thienyl)-benzimidazol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7052948
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15414648
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H58332.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3878-18-0
Summenformel C11H8N2S
Molekulargewicht (g/mol) 200.259
MDL-Nummer MFCD00179920
InChI-Schlüssel XXCGVPNWMZKOER-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-thienyl-1h-benzimidazole, 2-thiophen-2-yl-1h-benzoimidazole, 1h-benzimidazole, 2-2-thienyl, 2-thiophen-2-yl-1h-benzo d imidazole, 2-thiophen-2-yl-1h-benzimidazole, 2-thiophen-2-yl-1h-1,3-benzodiazole, 2-benzimidazol-2-ylthiophene, cambridge id 5793899, 2-2-thienyl benzimidazole, 2-2'-thienyl benzimidazole
PubChem CID 506600
IUPAC-Name 2-Thiophen-2-yl-1H-Benzimidazol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)NC(=N2)C3=CC=CS3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(2-Thienyl)benzimidazole
Schmelzpunkt 230°C (decomposition)
Farbe Gelb bis Braun
Menge 1 g
Formelmasse 200.26
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest