Learn More
2-(2-Thienyl)-thioacetamid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15404518
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15404518 2 g 2 Gramm
15414518 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15404518 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H58178.04
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 58197-03-8
Summenformel C6H7NS2
Molekulargewicht (g/mol) 157.25
MDL-Nummer MFCD08142190
InChI-Schlüssel LUKDARXVJHRFMQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-thiophen-2-yl ethanethioamide, 2-thiopheneethanethioamide, 2-2-thienyl ethanethioamide, 2-thiophenethioacetamide, 2-2-thienyl thioacetamide, 1-amino-2-2-thienyl ethane-1-thione
PubChem CID 5311924
IUPAC-Name 2-Thiophen-2-ylethanthioamid
SMILES NC(=S)CC1=CC=CS1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(2-Thienyl)thioacetamide
Menge 2 g
Formelmasse 157.25
Reinheit (%) 97%