Learn More
2,3,3-Trimethyl-1-(3-Sulfonatopropyl)-Indolinium-5-Sulfonsäure, Kaliumsalz (90 %), TRC
Artikelnummer. 30457051
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
1 g
Packungsgröße:
100 Milligramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30457051 250 mg 250 Milligramm
30449144 1 g -
30453198 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30457051 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT797450250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 427882-78-8
Summenformel C14 H18 N O6 S2 . K
Molekulargewicht (g/mol) 399.52
IUPAC-Name Kalium; 2,3,3-Trimethyl-1-(3-Sulfonatopropyl)Indol-1-ium-5-Sulfonat
SMILES [K+].CC1=[N+](CCCS(=O)(=O)[O-])c2ccc(cc2C1(C)C)S(=O)(=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3,3-Trimethyl-1-(3-sulfonatopropyl)-indolinium-5-sulfonic acid potassium salt
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C14H19NO6S2.K/c1-10-14(2,3)12-9-11(23(19,20)21)5-6-13(12)15(10)7-4-8-22(16,17)18;/h5-6,9H,4,7-8H2,1-3H3,(H-,16,17,18,19,20,21);/q;+1/p-1
Formelmasse 399.0213