Learn More
2,3,3-Trimethyl-2-norbornyl Isothiocyanic Acid Ester, TRC
Artikelnummer. 30454209
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30454209 250 mg 250 Milligramm
30451306 100 mg -
30453860 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30454209 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT796470250MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 86239-97-6
Summenformel C11H17NS
Molekulargewicht (g/mol) 195.32
Synonym 2,3,3-Trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl Isothiocyanate, 2-Isothiocyanato-2,3,3-trimethyl-bicyclo[2.2.1]heptane
IUPAC-Name 3-isothiocyanato-2,2,3-trimethylbicyclo[2.2.1]heptane
SMILES CC1(C)C2CCC(C2)C1(C)N=C=S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3,3-Trimethyl-2-norbornyl Isothiocyanic Acid Ester
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C11H17NS/c1-10(2)8-4-5-9(6-8)11(10,3)12-7-13/h8-9H,4-6H2,1-3H3
Formelmasse 195.1082