Learn More
2,3,3-Trimethyl-3H-benzo[g]indol, 96 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15465087
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15465087 1 g 1 Gramm
15475087 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15465087 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H32368.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 74470-85-2
Summenformel C15H15N
Molekulargewicht (g/mol) 209.292
MDL-Nummer MFCD00723378
InChI-Schlüssel MNRRNPKQXGBGBH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3,3-trimethyl-3h-benzo g indole, 2,3,3-trimethylbenzo g indole, 2,3,3-trimethyl-3h-benz g indole, 3h-benz g indole, 2,3,3-trimethyl, 2,3,3-trimethyl-3h-benz g indol, acmc-209ouz, 2,3,3-trimethylbenzindole, 2,3,3-trimethyl-6,7-benzoindolenine, 2,3,3-trimethyl-3-hydrobenzo g indole
PubChem CID 12871551
IUPAC-Name 2,3,3-Trimethylbenzo[g]indol
SMILES CC1=NC2=C(C1(C)C)C=CC3=CC=CC=C32
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3,3-Trimethyl-3H-benzo[g]indole
Schmelzpunkt 70°C to 71°C
Menge 1 g
Formelmasse 209.29
Reinheit (%) 96%