missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,3,3-Trimethyl-5-carboxyindolenine, TRC

Artikelnummer. 30452826
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30452826 100 mg
30449564 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30452826 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT795970100MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 84100-84-5
Summenformel C12H13NO2
Molekulargewicht (g/mol) 203.24
Synonym 2,3,3-Trimethyl-3H-indole-5-carboxylic Acid
IUPAC-Name 2,3,3-trimethylindole-5-carboxylic acid
SMILES CC1=Nc2ccc(cc2C1(C)C)C(=O)O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 2,3,3-Trimethyl-5-carboxyindolenine
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C12H13NO2/c1-7-12(2,3)9-6-8(11(14)15)4-5-10(9)13-7/h4-6H,1-3H3,(H,14,15)
Formelmasse 203.0946
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.