Learn More
2,3,3-Trimethylindolenin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11319769
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11319769 25 g 25 Gramm
11309769 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11319769 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22410.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1640-39-7 | C11H13N | 159.232 g/mol
It is used in synthesis of cyanine dyes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird zur Synthese von Cyanin-Farbstoffen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform, Toluol oder Dichlorbenzol.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1640-39-7
Summenformel C11H13N
Molekulargewicht (g/mol) 159.232
MDL-Nummer MFCD00005724
InChI-Schlüssel FLHJIAFUWHPJRT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3,3-trimethylindolenine, 2,3,3-trimethyl-3h-indole, 3h-indole, 2,3,3-trimethyl, ccris 6607, 2,3,3-trimethyl-indolenin, 2,3,3-trimethyl-3-hydroindole, pubchem7445, rarechem ah bs 0130, 2,3-trimethylindolenine, 2,3,3-trimethyl-indole
PubChem CID 15427
IUPAC-Name 2,3,3-Trimethylindol
SMILES CC1=NC2=CC=CC=C2C1(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3,3-Trimethylindolenine
Schmelzpunkt 6°C to 8°C
Dichte 0.992
Siedepunkt 228°C to 229°C
Flammpunkt 93 °C (199 °F)
Brechungsindex 1.547
Menge 25 g
Beilstein 119740
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform,toluene or dichlorobenzene.
Formelmasse 159.23
Reinheit (%) 98%