Learn More
2,3,3-Trimethylindolenin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7026420
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11309769
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B22410.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1640-39-7 | C11H13N | 159.232 g/mol
It is used in synthesis of cyanine dyes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird zur Synthese von Cyanin-Farbstoffen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform, Toluol oder Dichlorbenzol.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1640-39-7
Summenformel C11H13N
Molekulargewicht (g/mol) 159.232
MDL-Nummer MFCD00005724
InChI-Schlüssel FLHJIAFUWHPJRT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3,3-trimethylindolenine, 2,3,3-trimethyl-3h-indole, 3h-indole, 2,3,3-trimethyl, ccris 6607, 2,3,3-trimethyl-indolenin, 2,3,3-trimethyl-3-hydroindole, pubchem7445, rarechem ah bs 0130, 2,3-trimethylindolenine, 2,3,3-trimethyl-indole
PubChem CID 15427
IUPAC-Name 2,3,3-Trimethylindol
SMILES CC1=NC2=CC=CC=C2C1(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3,3-Trimethylindolenine
Schmelzpunkt 6°C to 8°C
Dichte 0.992
Siedepunkt 228°C to 229°C
Flammpunkt 93 °C (199 °F)
Brechungsindex 1.547
Menge 5 g
Beilstein 119740
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform,toluene or dichlorobenzene.
Formelmasse 159.23
Reinheit (%) 98%