missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,3,3-Trimethylindolenine, 98%

Artikelnummer. p-7192720
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15423247 50 g 50 Gramm
15433247 250 g 250 Gramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15423247

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B22410.18

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 1640-39-7 | C11H13N | 159.23 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

Anwendungen
Wird zur Synthese von Cyanin-Farbstoffen verwendet.

Löslichkeit
Löslich in Chloroform, Toluol oder Dichlorbenzol.

Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 1640-39-7
Summenformel C11H13N
Molekulargewicht (g/mol) 159.23
MDL-Nummer MFCD00005724
InChI-Schlüssel FLHJIAFUWHPJRT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3,3-trimethylindolenine, 2,3,3-trimethyl-3 h-indole, 3 h-indole, 2,3,3-trimethyl, ccris 6607, 2,3,3-trimethyl-indolenin
PubChem CID 15427
IUPAC-Name 2,3,3-trimethyl-3H-indole
SMILES CC1=NC2=CC=CC=C2C1(C)C

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 2,3,3-Trimethylindolenine
Schmelzpunkt 6°C to 8°C
Dichte 0.992
Siedepunkt 228°C to 229°C
Flammpunkt 93°C
Brechungsindex 1.547
Menge 50 g
Beilstein 119740
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform,toluene or dichlorobenzene.
Formelmasse 159.23
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,3,3-Trimethylindolenine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 2,3,3-trimethyl-3H-indole

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.