Learn More
2,3,4,5,6,6-Hexachlor-2,4-Cyclohexadien-1-on, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
missing translation for 'unitSize'
25 Gramm
5 Gramm
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 2,3,4,5,6,6-Hexachloro-2,4-cyclohexadien-1-one |
| CAS Min. % | 98.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Schmelzpunkt | 46°C to 49°C |
| Farbe | Braun bis gelb |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Prozentgehaltsbereich | 98.5% min. (HPLC) |
| Verpackung | Glasflasche |
| Menge | 25 g |
| Fieser | 11,251; 14,174 |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- 2,3,4,5,6,6-Hexachloro-2,4-cyclohexadien-1-one
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.