Learn More
2,3',4,5',6-Biphenylpentol (Phloroglucid), Mikromol
Artikelnummer. 30458188
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30458188 25 mg -
17903676 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30458188 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM3572.030025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie Mikromol – Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
2,3',4,5',6-Biphenylpentol (Phloroglucid), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phloroglucide
CAS 491-45-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Phloroglucide
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C12 H10 O5
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Phloroglucinol Anhydrous Imp. D (EP), [1,1'-Biphenyl]-2,3',4,5',6-pentol, Phloroglucide (6CI), 2,4,6,3',5'-Biphenylpentol, NSC 65069, Phloroglucinol Impurity D
InChI-Formel InChI=1S/C12H10O5/c13-7-1-6(2-8(14)3-7)12-10(16)4-9(15)5-11(12)17/h1-5,13-17H
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES Oc1cc(O)c(c(O)c1)c2cc(O)cc(O)c2
IUPAC-Name 2-(3,5-dihydroxyphenyl)benzol-1,3,5-triol
Molekulargewicht (g/mol) 234.2
Menge 25 mg
Formelmasse 234,0528 g/mol