Learn More
2',3',4',5',6'-Pentafluoracetophenon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11381497
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11381497 1 g 1 Gramm
11391497 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11381497 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L02063.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 652-29-9 | C8H3F5O | 210.10 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 652-29-9
Summenformel C8H3F5O
Molekulargewicht (g/mol) 210.10
MDL-Nummer MFCD00000296
InChI-Schlüssel FBGHCYZBCMDEOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2',3',4',5',6'-pentafluoroacetophenone, 1-perfluorophenyl ethanone, pentafluoroacetophenone, 1-pentafluorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-pentafluorophenyl, 2,3,4,5,6-pentafluoroacetophenone, 1-pentafluorphenyl ethanon, 1-acetyl-2,3,4,5,6-pentafluorobenzene, acmc-209npz, 1-pentafluorophenylethanone
PubChem CID 69546
SMILES CC(=O)C1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2',3',4',5',6'-Pentafluoroacetophenone
Dichte 1.476
Siedepunkt 130°C to 131°C
Flammpunkt 65°C (149°F)
Brechungsindex 1.4366
Menge 1 g
Beilstein 2053225
IUPAC-Name 1-(2,3,4,5,6-pentafluorophenyl)ethan-1-one
Formelmasse 210.1
Reinheit (%) 97%