Learn More
2',3',4',5',6'-Pentamethylacetophenon, 98+%
Artikelnummer. 11409346
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11409346 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11409346 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A19040.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2040-01-9
Summenformel C13H18O
Molekulargewicht (g/mol) 190.29
MDL-Nummer MFCD00014986
InChI-Schlüssel CTTYWXDVWGKHKJ-UHFFFAOYSA-N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2',3',4',5',6'-Pentamethylacetophenone
Schmelzpunkt 84°C to 87°C
Menge 25 g
Beilstein 1867535
Synonym 2',3',4',5',6'-pentamethylacetophenone, 1-pentamethylphenyl ethanone, 1-pentamethylphenyl ethan-1-one, 2,3,4,5,6-pentamethylacetophenone, 1-2,3,4,5,6-pentamethylphenyl ethanone, acmc-1cl24, 2,3,4,5,6-pentamethyl acetophenone, 1,2,3,4,5-pentamethyl-6-acetylbenzene, 1-acetyl-2,3,4,5,6-pentamethylbenzene, ethanone,1-2,3,4,5,6-pentamethylphenyl
SMILES CC1=C(C(=C(C(=C1C)C)C(=O)C)C)C
IUPAC-Name 1-(2,3,4,5,6-Pentamethylphenyl)ethanon
PubChem CID 74876
Formelmasse 190.29
Reinheit (%) ≥98%