Learn More
2,3:4,5-bis-O-(1-Methylethyliden)-1-Chlorosulfat Beta-D-Fructopyranose (Technische Qualität), TRC
Artikelnummer. 30466578
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30466578 5 g 5 Gramm
30476338 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30466578 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM3048755G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 150609-95-3
Summenformel C12 H19 Cl O8 S
Molekulargewicht (g/mol) 358.79
Synonym 2,3:4,5-bis-O-(1-Methylethylidene)-β-D-fructopyranose 1-Chlorosulfate, β-D-Fructopyranose, 2,3:4,5-bis-O-(1-methylethylidene)-, chlorosulfate (9CI), 5H-Bis[1,3]dioxolo[4,5-b:4',5'-d]pyran, β-D-fructopyranose deriv., 2,3:4,5-Bis-O-(1-methylethylidene)-β-D-fructopyranose sulfonyl chloride
IUPAC-Name (3aS,5aR,8aR,8bS)-3a-(Chlorosulfonyloxymethyl)-2,2,7,7-Tetramethyl-5,5a,8a,8b-Tetrahydrodi[1,3]Dioxolo[4,5-a:3',5'-c]pyran
SMILES CC1(C)O[C@@H]2CO[C@@]3(COS(=O)(=O)Cl)OC(C)(C)O[C@H]3[C@@H]2O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3:4,5-bis-O-(1-Methylethylidene)-1-chlorosulfate beta-D-Fructopyranose
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C12H19ClO8S/c1-10(2)18-7-5-16-12(6-17-22(13,14)15)9(8(7)19-10)20-11(3,4)21-12/h7-9H,5-6H2,1-4H3/t7-,8-,9+,12+/m1/s1
Formelmasse 358.0489