Learn More
2,3:4,5-Bis-O-(1-Methylethyliden)-Beta-D-Fructopyranose 1-[[(Diethylamino)Carbonyl]sulfamat], TRC
Artikelnummer. 30136828
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30136828 1 g 1 Gramm
30136783 100 mg 100 Milligramm
30010877 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30136828 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB4950751G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 876403-98-4
SMILES CCN(CC)C(=O)NS(=O)(=O)OC[C@@]12OC[C@H]3OC(C)(C)O[C@H]3[C@@H]1OC(C)(C)O2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3:4,5-Bis-O-(propan-2,2-diyl)-beta-D-fructopyranose 1-[N-(diethylcarbamoyl)sulfamate]
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 2,3:4,5-Bis-O-(propan-2,2-diyl)-beta-D-fructopyranose 1-[N-(diethylcarbamoyl)sulfamate]
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C17 H30 N2 O9 S
Synonym β-D-Fructopyranose, 2,3:4,5-bis-O-(1-methylethylidene)-, 1-[[(diethylamino)carbonyl]sulfamate], β-D-Fructopyranose, 2,3:4,5-bis-O-(1-methylethylidene)-, [(diethylamino)carbonyl]sulfamate (9CI), 2,3:4,5-Bis-O-(1-methylethylidene)-β-D-fructopyranose 1-[[(diethylamino)carbonyl]sulfamate], 2,3:4,5-Bis-O-(propan-2,2-diyl)-β-D-fructopyranose 1-[N-(diethylcarbamoyl)sulfamate]
InChI-Formel InChI=1S/C17H30N2O9S/c1-7-19(8-2)14(20)18-29(21,22)24-10-17-13(27-16(5,6)28-17)12-11(9-23-17)25-15(3,4)26-12/h11-13H,7-10H2,1-6H3,(H,18,20)/t11-,12-,13+,17+/m1/s1
Lösungstyp Unverdünnt
IUPAC-Name [(3aS,5aR,8aR,8bS)-2,2,7,7-Tetramethyl-5,5a,8a,8b-Tetrahydrodi[1,3]Dioxolo[5,4-b:5',3'-d]pyran-3a-yl]methylN-(Diethylcarbamoyl)Sulfamat
Industry Type Pharmazeutik
Molekulargewicht (g/mol) 438.4931
Menge 1 g
Formelmasse 438.1672
Reinheit (%) >95%