Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2,3:4,5-Di-O-isopropyliden-beta-D-fructopyranose, 98 %
Artikelnummer. 15450597
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
100 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15450597 10 g 10 Gramm
15460597 50 g 50 Gramm
15470597 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15450597 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J66537.09
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 20880-92-6 | C12H20O6 | 260.286 g/mol
2,3:4,5-Di-O-isopropylidene-beta-D-fructopyranose is used as chiral auxiliaries in Michael and Aldol addition reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,3:4,5-Di-O-Isopropyliden-beta-D-fructopyranose wird als chirales Hilfsmittel bei Michael- und Aldol-Additionsreaktionen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform, Hexan und Methanol.
Hinweise
Vor Wärme schützen. Nicht kompatibel mit Wärme und Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20880-92-6
Summenformel C12H20O6
Molekulargewicht (g/mol) 260.286
MDL-Nummer MFCD00022183
InChI-Schlüssel PSSHGMIAIUYOJF-OZFQHSNDSA-N
Synonym 2,3:4,5-bis-o-1,2 methylethylidene-beta-d-fruetopyranose
PubChem CID 45357248
IUPAC-Name [(3aR,5aS,8aS)-2,2,7,7-Tetramethyl-5,5a,8a,8b-tetrahydrodi[1,3]dioxol[4,5-a
SMILES CC1(OC2COC3(C(C2O1)OC(O3)(C)C)CO)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3:4,5-Di-O-isopropylidene-beta-D-fructopyranose
Schmelzpunkt 93°C to 96°C
Farbe Weiß
Menge 10 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform,ethyl acetate,methanol.
Optische Drehung −25.5° (c=1 in Chloroform)
Formelmasse 260.28
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver