Learn More
2,3:4,5-Di-O-isopropyliden-beta-D-Fructopyranose, TRC
Artikelnummer. 30134459
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
2.5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
2.50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30134459 2.5 g 2.50 Gramm
30012379 1 g 1 Gramm
17938524 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30134459 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4564002.5G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 20880-92-6
Summenformel C12 H20 O6
Molekulargewicht (g/mol) 260.28
Synonym 2,3:4,5-Bis-O-(1-methylethylidene)-beta-D-fructopyranose, β-D-Fructopyranose, 2,3:4,5-bis-O-(1-methylethylidene)-, Fructopyranose, 2,3:4,5-di-O-isopropylidene-, β-D- (6CI,7CI,8CI), 2,3:4,5-Bis-O-(1-methylethylidene)-β-D-fructopyranose, 5H-Bis[1,3]dioxolo[4,5-b:4',5'-d]pyran, β-D-fructopyranose deriv., 2,3:4,5-Di-O-isopropylidene-β-D-fructopyranose, D-Fructopyranose diacetonide, NSC 407023
IUPAC-Name [(3aS,5aR,8aR,8bS)-2,2,7,7-tetramethyl-5,5a,8a,8b-tetrahydrodi[1,3]Dioxolo[5,4-b:3',5'-e]pyran-3a-yl]methanol
SMILES CC1(C)O[C@@H]2CO[C@@]3(CO)OC(C)(C)O[C@H]3[C@@H]2O1
Specifications
Chemischer Name oder Material 2,3:4,5-Bis-O-(1-methylethylidene)-beta-D-fructopyranose
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 2.5 g
InChI-Formel InChI=1S/C12H20O6/c1-10(2)15-7-5-14-12(6-13)9(8(7)16-10)17-11(3,4)18-12/h7-9,13H,5-6H2,1-4H3/t7-,8-,9+,12+/m1/s1
Formelmasse 260.126
Reinheit (%) >95%