Learn More
2,3,4,5-Tetrachlorophenol, TRC
Artikelnummer. 30138616
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30138616 1 g 1 Gramm
30003996 500 mg 500 Milligramm
30005785 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30138616 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT2923501G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4901-51-3
Summenformel C6 H2 Cl4 O
Molekulargewicht (g/mol) 231.89
Synonym Phenol, 2,3,4,5-tetrachloro-, 2,3,4,5-Tetrachlorophenol
IUPAC-Name 2,3,4,5-tetrachlorophenol
SMILES Oc1cc(Cl)c(Cl)c(Cl)c1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3,4,5-Tetrachlorophenol
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H2Cl4O/c7-2-1-3(11)5(9)6(10)4(2)8/h1,11H
Formelmasse 229.886
Reinheit (%) >95%